Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone Versilic
Codice prodotto. 10799151
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Overall Length (Metric):
10 m
10 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
25m
50m
Codice prodotto. 10799151
Marca: Saint Gobain Life Sciences 76081010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
  • Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
  • Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
  • This CE marked tubing is a non-invasive medical device
  • May be used for contact up to 29 days
  • Peroxide-cured silicone
  • Biological neutrality
  • FDA/BfR
  • US and European Pharmacopoeia
  • Temperature resistance -50 to +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USA (FDA; 21CFR parte 177–2600), EEC/EEG/CEE (direttive 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.71 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Overall Length (English) 32.8 ft.
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema imperiale) 0.16 in.
Spessore (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni mediche e biofarmaceutiche
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Colore Semitrasparente/trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) Da –50 a 200 °C
Product Type Peroxide-cured Silicone Tubing