Learn More
Thermo Scientific™ Kit per la sintesi di cDNA Verso™
Codice prodotto. 11832113
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
100 Reactions
40 Reactions
Dimensione della confezione:
100 reazioni
40 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11832113 100 Reactions 100 reazioni
11822113 40 Reactions 40 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11832113 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB1453B
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si puì eseguire una trascrizione dell'RNA robusta per creare un pool di cDNA completo.
Caratteristiche principali
  • Estremamente sensibile con un'ampia gamma dinamica: consente la trascrizione inversa dell'RNA da una gamma di input compresa tra 1 pg a 1 µg
  • La reazione RT efficiente consente di abbreviare i tempi dei protocolli del 75% (fino a 30 minuti)
  • Strategia di innesco esclusiva, per una maggiore efficienza e la massima flessibilità dei template
  • L'enzima RT a elevata affinità viene trascritto in modo efficace attraverso complesse sequenze di RNA
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio (da 42 a 57 °C) per la riuscita con template ricchi di GC e altri template difficili
  • L'RT Enhancer incluso impedisce la contaminazione indiretta da DNA genomico, eliminando la necessità di un trattamento DNasi I separato
  • Inibitore di RNasi incluso
  • Si può associare a qualsiasi kit per PCR per un completo (q)RT-PCR in 2 fasi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage
• RT Enzyme mix with RNase Inhibitor
• 5X RT Buffer
• Random Hexamers
• Anchored Oligo (dT)
• 20 mM dNTPs
• RT Enhancer
Store at –20°C.
Formato Kit
Reaction Speed 30 min.
Tecnica Reverse Transcription
Optimal Reaction Temperature 42°C
Quantità 100 x 20 μl Rxns
Reverse Transcriptase Verso
Ribonuclease H Activity Yes
Shipping Condition Wet or Dry Ice
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Tipo di prodotto finale First-Strand cDNA
N. di reazioni 100 Reactions
Reaction Format Separate components
Tipo di reagente Reverse Transcription
Dimensioni (prodotto finale) Up to 11 kb
Starting Material RNA