Learn More
Texwipe™ Vertex™ Sterile High Sorption Wipers
Codice prodotto. 17829895 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
9 in.
12 in.
Descrizione:
Dry
Pre-wetted
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 500
Codice prodotto. 17829895
Marca: Texwipe™ TX3049P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
100% continuous-filament, polyester knit fabric wipers made in the USA from virgin stock
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
  • Soft feel with high sorption capacity
  • Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
  • Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
  • Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
  • 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Order Info
Triple-bagged
Specifica
Product Type High Sorption Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Descrizione Pre-wetted
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for cleaning delicate surfaces or applications