Learn More
Thermo Scientific™ Vertical Light Chamber, 311 L, Stainless Steel, Type 304 /1.4301, 2B Finish
Codice prodotto. 16411135 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
11 cu.ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16411135
Marca: Thermo Scientific™ 3906
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Requires
Please order light modules separately
Temperature Range: 0°C to 60°C with light, 10°C to 50°C without light; Relative Humidity (RH): <95% with Light Off at 37°C; <75% with Light On at 37°C; Light: Optional Flourescent Light Module
Thermo Scientific™ Vertical Light Chambers address a variety of applications that require sample exposure with light, along with temperature control
  • Solid door comes standard
  • Flexible set up of light modules addresses requirements for sample distance to light and sample volume
  • Address applications under optimal conditions with light choices. Wide light distribution is achieved with 7 light bulbs
  • Three different light modules are available to address specific applications:
ICH stability testing - addressing light and UV exposure according to guideline Q1B
Plant growth - addressing high red/blue radiation for optimal growth conditions
Animal hatching - providing daylight simulation
  • Program light cycles:
Day/Night or Individual on/off cycles for every day of the week
Dawn/dusk simulations with increasing light intensity in 3 steps
Order Info
please order light modules separately
Certifications
CE
Warranty
24 months part and labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di allarme Temperature and Humidity, adjustable
Capacità (sistema imperiale) 11 cu.ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 35 lbs slide out / 50 lbs stationary
Capacità (sistema metrico) ripiano 15.9 kg slide out / 22.7 kg stationary
Certificazione/Conformità CE
Compressore 1/4hp, air-cooled
Tipo di unità di controllo PID microprocessor controls
Sbrinamento Adjustable defrost timer; factory set for two 15-min. defrost cycles/24 hr.
Descrizione Small chamber with vertical light
Capacità (sistema metrico) 311 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Lighting Optional Flourescent Light Module
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 2 std./11 max. (2 with light)
Tipo di spina Hard-wired
Umidità relativa <95% with Light Off at 37°C; <75% with Light On at 37°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 60°C (With Light), 10°C to 50°C (Without Light)
Tipo Vertical Light Chamber
Display Digital Dual LED
Door Style Solid door
Da utilizzare con (applicazione) Light stability testing, Plant growth, Animal hatching
Precisione umidità ≤±5.0% with light off / ≤±8.0% with light on
Controllo umidità Microprocessor, PID
Display Umidità Digital, Dual LED (direct set and read in % RH)
Intervallo di umidità Above ambient to 95% RH with light off / to 75% RH with light on - at 37°C (98.6°F)
Risoluzione umidità 1% relative humidity
Sensore di umidità Bulk Polymer
Sorgente umidità Steam generator; initial fill approx. 1L / 1 qt.
Pressione dell'acqua di alimentazione Water Inlet Gravity to 40psi / 2.76 bar
Porte Inner diameter: 54 mm / 2.1 in.
Refrigerante CFC-free, R134A
Area del ripiano (sistema imperiale) 30.62 x 25.81 in.
Area del ripiano (sistema metrico) 778 x 656 mm
Controllo della temperatura Microprocessor, PID
Risoluzione temperatura °
Sensore di temperatura Pt 100
Stabilità termica ≤±0.1°C with light off / ≤±0.5°C - with light on, @ 20°C to 37°C @ 75% RH
Uniformità termica ≤±0.3°C with light off / ≤±2.5°C - with light on, @ 20°C to 37°C @ 75% RH
Warranty 2 years parts / labor
Consumo di acqua max. 10 L / 2.6 gal per day
Resistività all'acqua 50kilohm to 1megohm resistance
Dimensioni interne (L x P x A) 787 x 686 x 609 mm / 31 x 27 x 24 in.
Dimensioni (L x P x A) 965 x 813 x 1308 mm / 38 x 32 x 51.5 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 715 lbs
Peso di spedizione (sistema metrico) 325 kg
Peso (sistema imperiale) 575 lbs
Peso (sistema metrico) 261 kg
Requisiti elettrici 400V, 50/60Hz, 3 Phase hard wired