Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Microtube Holder
Click to view available options
N. di posizioni:
9
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds tubes vertically
- Snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse
- Optimized for high speed vortexing a small number of tubes
- No additional attachment necessary
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex-Genie 2 Mixer and Vortex-Genie Pulse |
| N. di posizioni | 24 |