Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder
Codice prodotto. 11321474
Click to view available options
Capacità provette:
15 mL
50 mL
50 mL, 15 mL, microtubes
N. di posizioni:
12
3
6
6 x 50 mL, 6 x 15 mL Tubes, 12 Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11321474
Marca: Scientific Industries SI™ 83041241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires no additional attachment for use. Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder snaps 15 to 50mL tubes and microtubes into place.
  • Holds tubes vertically
  • Snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse
  • Optimized for high speed vortexing a small number of tubes
  • No additional attachment necessary
Specifica
Capacità provette 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
N. di posizioni 12