Learn More
RUBIS Pinzette in plastica, Sicure ESD
Codice prodotto. 11393543
Encompass_Preferred
Click to view available options
Stile punta:
Punta a maglia
Punta arrotondata
Punta fine
Punta piatta
Punte larghe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11393543
Marca: RUBIS NKR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette in plastica - Vestamid
  • Plastica Vestamid
  • Sicurezza ESD
  • Evita i graffi sui componenti delicati
  • Ottima resistenza meccanica
  • Facile da usare
  • Alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
Specifica
Stile punta Punte larghe
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Plastica ESD
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette in plastica ESD
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.