Learn More
RUBIS Pinzette in plastica, Sicure ESD
Codice prodotto. 11749584
Encompass_Preferred
Click to view available options
Stile punta:
Punta a maglia
Punta arrotondata
Punta fine
Punta piatta
Punte larghe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749584
Marca: RUBIS NK6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette in plastica - Vestamid
  • Plastica Vestamid
  • Sicurezza ESD
  • Evita i graffi sui componenti delicati
  • Ottima resistenza meccanica
  • Facile da usare
  • Alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
Specifica
Stile punta Punta a maglia
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Plastica ESD
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette in plastica ESD
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.