Learn More
3M™ Vflex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola
Click to view available options
Size:
Small
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Per una protezione economica e affidabile utilizzare i respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™.
- I nostri respiratori monouso dispongono di pieghe a V che si flettono ed estendono intorno alla bocca per un comfort ideale durante il lavoro.
- Hanno un impatto minimo sul campo visivo e sono realizzati con l'esclusivo materiale filtrante 3M che agevola la respirazione.
- Il lembo frontale goffrato aiuta il respiratore a mantenere la sua forma e fornisce uno spazio maggiore all'interno, tenendo il materiale distante dalla bocca.
- Le linguette laterali aiutano il posizionamento sul viso e lo stringinaso incorporato rilevabile dal metal detector favorisce una vestibilità confortevole su un'ampia varietà di conformazioni del viso.
- Questi modelli sono progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito e hanno un design pieghevole che permette di riporli facilmente.
Specifica
Specifica
| Assigned Protection Factor (APF) | 10 |
| Colore | White |
| Design Type | Flat-fold |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | FFP2 |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Size | Standard |
| With Exhalation Valve | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |