Learn More
Scie Plas VG-SYS Vari-gel Maxi Gel Electrophoesis System
Click to view available options
Dimensioni gel:
200 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Four gel trays (Length: 70, 100, 150, 200cm)
- Trays with aluminum casting gates
- Multiple comb slots to position along gel tray
- Color coded combs
- Buffer recirculation ports
- Coloured loading strips for easy well detection when loading
- Compact tank to reduce buffer volume required
- UV-transparent acrylic casting tray
Specifica
Specifica
| Tipo | Gel Electrophoresis Unit |
| Dimensioni gel | 200 x 150 mm |
| Modello | Vari-Gel |
| N. di gel | 4 |
| Dimensione campione | 15 |
| Volume (sistema metrico) tampone | 950 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 19 x 31.5 x 7 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 200 mm |
| Larghezza (sistema metrico) gel | 150 mm |
| Tensione | 75 to 150 V |