Learn More
VGLUT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | VGLUT1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16816955
|
Proteintech
55491-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16806955
|
Proteintech
55491-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; may be involved in neuronal Na+ transport.Specifica
| VGLUT1 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9P2U7 | |
| 57030 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC17A7 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BNPI, SLC17A7, VGLUT1 | |
| SLC17A7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |