Learn More
Fisherbrand™ 1.5 mL Glass Vial Kit, 9 mm Short Thread
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |