Learn More
Thermo Scientific™ Vial Kit with Polyseal Caps
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Clear vial
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Quantità | 100/Pk. |