Learn More
Vial with Snap/Clip Top
Codice prodotto. 11762058 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 190
Codice prodotto. 11762058
Marca: Wheaton Science Products 105010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vial is constructed of clear glass. 22mm polyethylene snap cap is available separately.
  • Clear for visibility
  • Constructed of transparent glass
  • Cap is sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 10 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Snap/Clip
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Dimensione chiusura 22 mm