Learn More
BOLA Vials, Rounded Bottom
Click to view available options
:
7 mL
Descrizione
- Translucent
- Non-porous
- With round or conical bottom
- Screw cap
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 7 mL |
| Graduato | No |
| Stile filo | S25 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Altezza (sistema metrico) | 36 mm |
| Certificazione/Conformità | FDA Compliant |
| Vedi altri risultati |