Learn More
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, pure
Codice prodotto. p-2374489 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10021901
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190190250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2580-56-5
Formula molecolare C33H32ClN3
Molecular Weight (g/mol) 506.09
Numero MDL MFCD00011878
InChI Key LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Victoria blue B
Punto di fusione 206.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 599 to 605nm (in ethanol)
Peso formulazione 506.09
Perdita all'essiccatura 5% max. (60°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Glistening Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Victoria Blue B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.