Learn More
Invitrogen™ CGBP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA530606
Produktkod. 13415107
  • 520.00€ / 100µL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Recommended positive controls: HepG2. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Xenopus laevis (84%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Proteins that contain a CXXC motif within their DNA-binding domain, such as CXXC1, recognize CpG sequences and regulate gene expression (Carlone and Skalnik, 2001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CGBP
Polyclonal
Unconjugated
CXXC1
2410002I16Rik; 5830420C16Rik; AI426635; CFP 1; CFP1; CGBP; CpG binding protein; cpG-binding protein; cpG-binding protein; CXXC-type zinc finger protein 1; CXXC 1; CXXC finger 1; CXXC finger 1 (PHD domain); CXXC finger protein 1; Cxxc1; CXXC-type zinc finger protein 1; DNA-binding protein with PHD finger and CXXC domain; hCGBP; HsT2645; PCCX 1; Pccx1; PHD finger and CXXC domain-containing protein 1; PHF 18; PHF18; SPP 1; SPP1; ZCGPC 1; ZCGPC1; zinc finger, CpG binding-type containing 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
30827
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.74 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9P0U4
CXXC1
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 283 and 522 of Human CGBP.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.