Learn More
JUN (phospho T239), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of JUN.
Marca:  Abnova PAB12615.100ug
Codice prodotto. 16039986
  • 406.00€ / 100µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies. [provided by RefSeq
Sequence: GETPP
Specifica
Specifica
JUN
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of JUN.
In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300)
AP-1/AP1/c-Jun
Rabbit
100 μg
Primary
This antibody recognizes ∼48 KDa of human JUN at a phosphorylation site of Theronine 239. It does not react to non-phosphorylated peptides.
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C or lower.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
JUN
JUN
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding T239 of human JUN.
RUO
3725
Human, Mouse, Rat
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only