Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GRK2 / ADRBK1 Protein
Codice prodotto. 16062161
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16062161
Marca: enQuireBio™ QP8014ec500ug
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GRK2 / ADRBK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001277747.1
ID gene (immissione) 110355
Nome GRK2 / ADRBK1 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Adrbk1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MADLEAVLAD VSYLMAMEKS KATPAARASK KILLPEPSIR SVMQKYLEDR GEVTFEKIFS QKLGYLLFRD FCLNHLEEAK PLVEFYEEIK KYEKLETEEE RVVRSREIFD SYIMKELLAC SHPFSKNATE HVQGHLVKKQ VPPDLFQPYI EEICQNLRGD VFQKFIESDK FTRFCQWKNV ELNIHLTMND FSVHRIIGRG GFGEVYGCRK ADTGKMYAMK CLDKKRIKMK QGETLALNER IMLSLVSTGD CPFIVCMSYA FHTPDKLSFI LDLMNGGDLH YHLSQHGVFS EADMRFYAAE IILGLEHMHN RFVVYRDLKP ANILLDEHGH VRISDLGLAC DFSKKRPHAS VGTHGYMAPE VLQKGVAYDS SADWFSLGCM LFKLLRGHSP FRQHKTKDKH EIDRMTLTMA VELPDSFSPE LRSLLEGLLQ RDVNRRLGCL GRGAQEVKES PFFRSLDWQM VFLQKYPPPL IPPRGEVNAA DAFDIGSFDE EDTKGIKLLD SDQELYRNFP LTISERWQQE VAETVFDTIN AETDRLEARK KAKNKQLGHE EDYALGKDCI VHGYMSKMGN PFLTQWQRRY FYLFPNRLEW RGEGEAPQSL LTMEEIQSVE ETQIKERKCL LLKIRGGKQF VLQCDSDPEL VQWKKELRDA YREAQQLVQR VPKMKNKPRS PVVELSKVPL IQRGSANGL
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.