Learn More
Brady™ Stampante a colori per etichette BradyJet J4000 con software Identificazione prodotti e fili
Codice prodotto. 17469242
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17469242
Marca: Brady™ 310443
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This industry inkjet workhorse creates up to 5,000 impactful full-color labels per day up to 203.20 mm wide on continuous or die-cut material.
Robusta stampante industriale a getto di inchiostro, è in grado di produrre ben 5.000 etichette a colori al giorno, larghe fino a 203,20 mm e di grande impatto, su consumabili prefustellati o in rotolo Ideale per un'ampia varietà di applicazioni nel campo della sicurezza, tra cui Lean/5S, lockout/tagout, etichettatura con istruzioni o misure di sicurezza per la manipolazione, lo stoccaggio o il trasporto di sostanze chimiche, nonché ambienti di laboratorio Contiene le opzioni di colore necessarie per creare etichette conformi ad ANSI, GHS, ISO, BS5609 e pericolo di folgorazione Ottimizza le scorte di magazzino, poiché ti basterà solo immagazzinare il consumabile vuoto per stampare le etichette che ti servono, nel momento in cui ne hai bisogno, con colori di qualità fotografica Stampa facilmente PDF o da pacchetti software di terze parti con il driver ottimizzato per Windows Riconoscimento del consumabile e configurazione in un clic con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation.
Specifica
Product Type Printer
Colore Blue, Gray
Tipo di display LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Inkjet
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 17.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 231.14 mm
Larghezza (sistema metrico) 438.15 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.25 in.
Profondità (sistema metrico) 438.15 mm
Capacità colore Full Color
Descrizione US Plug Type
Include 1 x BradyJet J4000 Printer, 1 x Power Cord, 1 x CMY Ink Cartridge with built-in Printhead, 1 x Pack of 2 Ink Cartridge storage caps, 1 x Media starter roll 101.60 mm wide B-2595 Vinyl, 1 x USB cord, 1 x USB Flash Drive with product information, 1 x Brady WorkStation PWID Suite
Modello J4000
Velocità di stampa 114.30 mm/s
Risoluzione 4800 dpi
Tipi di connettore USB, Ethernet
Peso (sistema imperiale) 36 lb.
Peso (sistema metrico) 16 kg
Certificazione/Conformità CE, C-UL US, FCC Class A, RoHS directive 2011/65/EU, UL Listed for US
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Component and equipment labelling, General identification, General identification, Warehouse marking
Quantità Each
Warranty 1 Year
Dettagli alimentazione AC Adapter
Tensione 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number J4000-US-BWSPWID