Learn More
GA International Cryogenic Labels for Laser Printer in Assorted Colors
Click to view available options
Colore:
8 Assorted Colors
Beige
Blue
Brown
Green
Lavender
Mint
Orange
Pink
Red
Silver
Violet
Yellow
Dimensions (LxW):
25 x 22 mm
Quantità:
1344/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1344
Descrizione
- Provided in European A4 sheet format
- Permanent adhesion, especially on curved surfaces, such as vials or microtubes
- Withstand extreme cryogenic temperatures, -196°C in liquid or vapor phase liquid nitrogen
- Printable by all major desktop laser printers
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Colore | Mint |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per pagina | 84/Sheet |
| N. per confezione | 16/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.