Learn More
Multi-Anion Standard 3: F- @ 20; Cl- @ 30; NO3- @ 100; PO4(-3), SO4(-2) @ 150 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
Multi-Anion Standard 3: F- @ 20; Cl- @ 30; NO3- @ 100; PO4(-3), SO4(-2) @ 150 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 16984-48-8, 16887-00-6, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Fluoride/Chloride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fluoride 20 μg/mL /Chloride 30 μg/mL /Nitrate 100 μg/mL /Phosphate 150 μg/mL /Sulfate 150 μg/mL |