Learn More
PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-594H
Codice prodotto. 18029443
  • 973.00€ / 100µL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PBEF/Visfatin/NAMPT Polyclonal specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PBEF/Visfatin/NAMPT
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
NB100-594 is specific for human PBEF protein.
Store at 4C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
HRP
PBS with No Preservative
NAMPT
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 400 and 450 of human pre-B-cell colony enhancing factor 1 using the numbering given in Swiss-Prot entry P43490 (GeneID 10135).
100 μL
Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity
10135
Human, Mouse
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only