Learn More
Tocris Bioscience™ OUL 35
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18074412
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18074412
Marca: Tocris Bioscience™ 6344/5
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Selective PARP-10 inhibitor
OUL 35 is a selective PARP-10 (also known as ADP-ribosyltransferase Diptheria Toxin-like 10, ARTD10) inhibitor (IC50 = 0.329 μM). Displays selectivity for PARP-10 over a panel of PARP family members. Rescues HeLa cells from PARP-10-induced cell death. Sensitizes cancer cells to hydroxyurea-induced genotoxic stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 6336-34-1
Sinonimo 4,4′-Oxybis[benzamide]
Quantità 5 mg
Formula molecolare C14H12N2O3
Peso formulazione 256.26
Purezza 98%