Learn More
CD38 Antibody (NIMR-5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-27955
Codice prodotto. 18202950
  • 825.00€ / 0.10mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD38 Monoclonal specifically detects CD38 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD38
Monoclonal
0.1 mg/mL
Flow Cytometry <= 0.2 ug/10^6 cells
CD38
BCL1 plasma membrane glycoproteins
0.1 mg
Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cell Markers
952
Store at 4C. Do not freeze.
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
NIMR-5
APC
ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, cADPr hydrolase 1, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase, T10
Rat
Protein A or G purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only