Learn More
Vitronectin Antibody (102), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-89488APC
Codice prodotto. 18681991
  • 729.00€ / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Usa il codice promozionale 24090
Visualizza tutte le promozioni
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Vitronectin Monoclonal antibody specifically detects Vitronectin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vitronectin
Monoclonal
APC
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
102
ELISA
complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Vitronectin (Accession#: NP_000629.3; Asp20-Leu478).
0.1 mL
Immunology, Innate Immunity
7448
Store at 4C in the dark.
IgG