Learn More
WT1 Antibody (6F-H2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
Marca:  Novus Biologicals NB110-60011
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18748593
  • 650.00€ / 0.10mL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
WT1 Monoclonal specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
WT1
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 25576053), Immunoprecipitation 2-10 ug/ml lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400, Immunohistochemistry-Frozen 1: 400
AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33
Mouse
55 kDa
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors
7490
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
6F-H2
Unconjugated
P19544
WT1
Human recombinant Wilms Tumor 1 protein (WT1) (residues 1-181). [Swiss-Prot: P19544]
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only