Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterile Zip Lock Bag with Slide Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30503530 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
15 in.
N. per confezione:
2 Pk.
20 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30503530
Marca: Keystone Cleanroom Products 1215SZLDPST20
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags
  • Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and wiping with sanitisation agents
  • The bags are used for the removal and transport of media plates from the aseptic area to QC laboratories
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Tear and puncture resistant 2.7 mill low density polyethylene
  • Each bag has an integral zip seal with the slide lock closure system
  • Two zip-lock bags are double packaged in Tyvek/film chevron peel pouches and then inside a third, sealed poly bag layer
  • Labelled with lot number, date of manufacture and expiration date
  • Validated sterile to a 10-6 SAL
  • Certificates of conformance and sterility sent with each shipment
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Transport EM Media Plates
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
N. per confezione 20 Pk.
Metodo di sterilizzazione Gamma
Spessore (sistema imperiale) 2.7 mil
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Product Type Reclosable Zipper Bag