Learn More
Greiner Bio-One VIEWseal Adhesive Microplate Sealer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15995331
Click to view available options
Adesivo:
Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 15995331
Marca: Greiner Bio-One 676070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For protein crystallography. Greiner Bio-One VIEWseal Adhesive Microplate Sealer is special highly transparent sealer with low autofluorescence for precise optical measurements.
  • Coated with silicone adhesive
  • Non-Pyrogenic
  • Highly transparent film for optical measurements
  • Sticks only when film surface is pressed on
  • Film does not adhere to gloves
  • Temperature-resistant from -80°C to
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 100
Product Type Sealer
Adesivo Silicone
Plate Compatibility Microplate
For research use only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.