Learn More
Greiner Bio-One Sigillatrice Viewseal
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Esente da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
- Apirogena
- Rivestita con adesivo in silicone
- Si attacca solo premendo la superficie della pellicola
- Non aderisce ai guanti
- Le sostanze in polvere e gli organismi di tipo biologico come Drosophila melanogaster o Caenorhabditis elegans non si attaccano a recipienti sigillati con VIEWseal™
- Resistente alle temperatura da -80 °C a +110 °C
- Idonea per applicazioni PCR e conservazione di campioni
- Autofluorescenza minima
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polyolefin (Foil), Silicone (Adhesive), Polyester (Liner) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 141.3 mm |
| N. per custodia | 100 |
| Dimensioni (L x P) | 141.3 x 79.4 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 79.4 mm |
| Product Type | Sigillante |
| Adesivo | Silicone |
| Spessore | 0.14 mm |
| Vedi altri risultati |