Learn More
Vilazodone-d8, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
Vilazodone D8 is the a deuterium labeled vilazodone, which is a combined serotonin specific reuptake inhibitor (SSRI) and 5-HT1A receptor partial agonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vilazodone-d8 |
| CAS | 1794789-93-7 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Forma fisica | Solid |
| Formula molecolare | C26H19D8N5O2 |
| Colore | White |
| SMILES | N#CC1=CC=C(NC=C2CCCCN3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C4=CC=C(OC(C(N)=O)=C5)C5=C4)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C2=C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molecular Weight (g/mol) | 449.57 |
| Quantità | 5 mg |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.