missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech

Rabbit Recombinant Antibody

Marca:  Proteintech 80232-1-RR-100UL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 30233894

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    399.00€ / 100µL
    Risparmia 40.00€
    9% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica

Specifica

Vimentin
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
FLJ36605
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
50-55 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
6K21
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
7431
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato