Learn More
Vinculin (Marker of Age-related Macular Degeneration) Mouse, Clone: VCL/2572, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7414-MSM1-P0
Codice prodotto. 15921058
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Vinculin (Marker of Age-related Macular Degeneration)
Cytoplasmic
VCL/2572
Unconjugated
Mouse
117kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7414
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human Vinculin (VCL) protein (apprx. aa 174-322)
Human Bladder and Testis.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.