Learn More
Brady™ Vinyl Aisle Marking Tape
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
32.92 m x 50.80 mm
32.92 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Descrizione
- Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | AMT-2-WHITE |
| Descrizione | Aisle Marking Tape - White |
| Dimensioni (L x P) | 32.92 m x 50.80 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to mark aisles and passageways |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 108 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.92 m |
| Quantità confezione | 1 Roll |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +176°F |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +80°C |
| Spessore | 0.034 mm |
| Vedi altri risultati |