Learn More
Brady™ Vinyl Aisle Marking Tape
Codice prodotto. 11761625
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensioni (L x P):
32.92 m x 50.80 mm
32.92 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11761625
Marca: Brady™ 058220
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
  • Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Alternate Part Number AMT-2-BLUE
Descrizione Aisle Marking Tape - Blue
Dimensioni (L x P) 32.92 m x 50.80 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used to mark aisles and passageways
Lunghezza (sistema imperiale) 108 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 32.92 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.034 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Tipo di adesivo Permanent Rubber-based
Colore Blue
Materiale Vinyl
Tipo Floor Marking Tape