Learn More
Vinyl bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10339877 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10339877
Marca: Thermo Scientific Acros 428771000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 593-60-2 | C2H3Br | 106.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyl bromide
Nota nome 1M solution in THF
CAS 593-60-2, 109-99-9
Densità 0.9270g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C2H3Br
Formula lineare H2C=CHBr
Numero MDL MFCD00000183
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.927
Sinonimo vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide
InChI Key INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC=C
IUPAC Name bromoethene
Molecular Weight (g/mol) 106.95
PubChem CID 11641
ChEBI CHEBI:51311
Peso formulazione 106.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyl bromide, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.