Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Codice prodotto. 11522985
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
6.1 mm
8.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 11522985
Marca: Brady™ 062675
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Colore White
Finitura Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
Etichette per riga 1
Quantità 1 Tape
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.1 m
Larghezza (sistema metrico) 6.1 mm