Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
6.1 mm
8.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for excellent print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Materiale | Vinyl Cloth (B-498) |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |