Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Write-On Blank Labels
Codice prodotto. 10470180
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
8 mm
11 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 10470180
Marca: Brady™ 101803
These Vinyl Cloth Write-On Blank Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Specifica
Certificazione/Conformità Symbols used conform to Military Standard 129J and EIA (Electronics Industries Association) Standard 471
Descrizione Blank Write-On Labels on sheets - Yellow without border
Tipo di adesivo Repositionable Rubber, Repositionable
Rivestimento Polymer
Colore Yellow
Finitura Opaco
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable marking
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 6750 Labels/Pk.
Quantità 6750 Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0088 in.
Spessore (sistema metrico) 0.224 mm
Dimensions (LxW) 8 x 20 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.79 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 0.79 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Alternate Part Number WOB-820-G.O.R.