Learn More
Fisherbrand™ Anelli stabilizzatori in piombo rivestiti in vinile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Flasks (1 to 4 L)
Flasks (125 to 500 mL)
Flasks (250 to 1000 mL)
Flasks (500 to 2000 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Forma a C |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Flasks (500 to 2000 mL) |
| Materiale | Piombo |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Circular |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |