Learn More
Fisherbrand™ Anelli stabilizzatori in piombo rivestiti in vinile
Codice prodotto. p-8010657 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Flasks (1 to 4 L)
Flasks (125 to 500 mL)
Flasks (250 to 1000 mL)
Flasks (500 to 2000 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11726725
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per stabilizzare i vasi e le attrezzature da laboratorio o per immersione in bagno. Gli anelli di piombo rivestiti in vinile Fisherbrand™ consentono di tenere zavorrati i recipienti e le fiasche da laboratorio evitando eventuali danni.
  • Vinyl-coated lead rings will not mark or scratch benchtops and labware
  • C-shape format allows some manual size variation for a customized fit
Specifica
Product Type Forma a C
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Flasks (125 to 500 mL)
Materiale Piombo
Forma Round
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Quantità 1 ciascuno
Size Da 125 a 500 ml
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 75 mm
Diametro (sistema metrico) interno 42 mm
Peso (sistema metrico) 0,277 kg