Learn More
Brady™ Vinyl Coated Metal Cable
Codice prodotto. 11781855
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2440 mm
3650 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11781855
Marca: Brady™ 050947
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Metal Cable
Colore Red
Diametro (sistema metrico) 4.76 mm
Lunghezza (sistema metrico) 2440 mm
Quantità 1 Ea.