Learn More
Brady™ Vinyl Coated Metal Cable
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2440 mm
3650 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Metal Cable |
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) | 4.76 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2440 mm |
| Quantità | 1 Ea. |