Learn More
Brady™ Vinyl Continuous Tape
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30.48 m
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101.6 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
- B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Descrizione | Continuous Vinyl Tape for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Yellow |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |