Learn More
Brady™ Vinyl Continuous Tape
Codice prodotto. p-8001714
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30.48 m
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101.6 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 13274219
Marca: Brady™ 120904
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Specifica
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Descrizione Continuous Vinyl Tape for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Blue
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Floor marking, Hazard communication Identification, Pipe and valve marking, Safety Identification, Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300
Include 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +167°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +75°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 30 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 98 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number B30C-500-7569-BL