missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Versa Vinyl Disposable Gloves Powder Free, Style 4050
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200105873
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30058185

Marca: Chemsplash 4050.300.004

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Strong and durable single-use vinyl gloves for use in the medical, food, or cleaning industry. Packaged in a box of 200.

  • Medical Grade
  • Food Contact Approved
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • Thickness: 3.1 mil, Weight: 4.5 g
  • AQL: 1.5
  • CE and UKCA Approved
  • Box of 200
  • Suitable for single use in the medical, food, or cleaning industry.
  • Vinyl material is strong, durable.
  • Ideal for BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • roduct does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 3.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.078 mm
Latex Free
Materiale Vinyl
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.078 mm
Powdered Powder Free
Product Type Vinyl Disposable Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.078 mm
Stile polso guanto Rolled
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato