Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
2: Mandatory
3: Warning
4: Emergency
Prohibition
Dimensione della confezione:
96 PCS
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternate Part Number | MINI-3 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Quantità | 96/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Spessore | 0.061 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Temperature Range (Metric) | -18°C to 60°C |
| Vedi altri risultati |