Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
Codice prodotto. p-8001370
Click to view available options
Testo visualizzato:
2: Mandatory
3: Warning
4: Emergency
Prohibition
Dimensione della confezione:
96 PCS
Codice prodotto. 11898030
Marca: Brady™ 286916
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-4
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Quantità 96/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Spessore 0.061 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 60°C
Lingue Global
Testo visualizzato 4: Emergency
Product Type Mini Pictogram Safety Sign
Colore White on Green