Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictograms Hazardous Labels
9.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
---|---|
Materiale | Vinyl |
Quantità | 96/Pk. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11313472
|
Brady™
814020 |
CMR Mutagenic - Respiratory Risk |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11353472
|
Brady™
814016 |
Combustible Material |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333472
|
Brady™
814021 |
Corrosive Material |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12034128
|
Brady™
814019 |
DANGER for Aquatic Environment |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11303472
|
Brady™
814018 |
DANGER of Cutaneous Sensitivity - inhalation |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12024128
|
Brady™
814017 |
Gases Under Pressure |
9.90€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11333442
|
Brady™
814014 |
Explosive Material |
9.90€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343442
|
Brady™
814015 |
Inflammable Solid Material |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363472
|
Brady™
814022 |
Materiale tossico |
9.90€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
96/Pk. | |
Pipe markers and safety signs | |
-18°C to 60°C |
Vinyl | |
Permanent Acrylic | |
10 mm | |
Diamond |