Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
Codice prodotto. 11711785
Click to view available options
Colore:
Bianco
Bianco/trasparente
Giallo/trasparente
Rosso/trasparente
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
25.4 mm
38.10 mm
44.25 mm
49.28 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
19 mm
12.7 mm
25.4 mm
38 mm
38.1 mm
76.2 mm
101.60 mm
101.6 mm
Tipo di adesivo:
Acrilico permanente, Permanent
Gomma riposizionabile
Gomma riposizionabile, Repositionable
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11711785
Marca: Brady™ 115029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL
Descrizione Bulk BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco/trasparente
Finitura Opaco
Formato Self-laminating
Materiale Vinile
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Comunicazione voce e dati, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etichette per riga 1
Quantità 500/Pk.
Forma Rettangolo
Dimensioni (sistema metrico) Alt. 38.10 x larg. 50.8 mm
Temperature Range (Metric) Da –40 a 70 °C
Spessore (sistema metrico) 0.025 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 53.98 mm
Diametro dei cavi Da 7 a 0
Dimensions (LxW) 38.10 x 50.80 mm
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema metrico) 101.6 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.70 mm